4'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233188-25G
233188-5G
SIAL233188-25GEA
163
EUR
SIAL233188-25G
SIAL233188-5G
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 26…29 °C Dichte: 0,924 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000401 CAS-Nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...