2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chlor-4-fluornitrobenzol, 1-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzol
233234-25G
SIAL233234-25GEA 148 EUR
SIAL233234-25G
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Siedepunkt: 227…228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41,5 °C
MDL: MFCD00007206
CAS-Nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III