2,6-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

233277-25G 233277-5G
SIAL233277-25GEA 113 EUR
SIAL233277-25G SIAL233277-5G
2,6-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006227
CAS-Nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR