4-Dodecylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Dodecylphenylamine, 1-Amino-4-dodecylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233544-5G
SIAL233544-5GEA 147 EUR
SIAL233544-5G
4-Dodecylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Dodecylanilin
Formel: C₁₈H₃₁N
Molecular Weight: 261,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007919
CAS-Nummer: 104-42-7
EINECS: 203-201-3