4-Amino-2-mercaptopyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233625-1G
SIAL233625-1GEA
58.5
EUR
SIAL233625-1G
4-Amino-2-mercaptopyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃S Molecular Weight: 127,1676 g/mol |
MDL:
MFCD00006075 CAS-Nummer: 333-49-3 EINECS: 206-374-3 |