Benzylcinnamat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Phenylacrylsäurebenzylester, trans-Zimtsäurebenzylester, Cinnamsäurebenzylester, Zimtsäurebenzylester, 3-Phenylpropensäurebenzylester, (E)-Zimtsäurebenzylester, (E)-3-Phenylpropensäurebenzylester, trans-Cinnamsäurebenzylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

234214-100G
SIAL234214-100GEA 55.8 EUR
SIAL234214-100G
Benzylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Benzylcinnamat
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 238,29 g/mol
MDL: MFCD00004789
CAS-Nummer: 103-41-3
EINECS: 203-109-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR