trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

234273-25G
SIAL234273-25GEA 257 EUR
SIAL234273-25G
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrien, Sigma-Aldrich®
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Formel: C₁₂H₁₈
Siedepunkt: 237…238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
MDL: MFCD00003720
CAS-Nummer: 676-22-2
EINECS: 211-626-0
UN: 2518
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR