Chlormequatchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (2-Chlorethyl)trimethylammoniumchlorid, Chlorcholinchlorid, 2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

234435-25G
SIAL234435-25GEA 62.5 EUR
SIAL234435-25G
Chlormequatchlorid, Sigma-Aldrich®
Chlormequatchlorid
Formel: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Molecular Weight: 158,07 g/mol
Schmelzpunkt: 243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011869
CAS-Nummer: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR