Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

234877-100G 234877-500G
SIAL234877-100GEA 148 EUR
SIAL234877-100G SIAL234877-500G
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
MDL: MFCD00150689
CAS-Nummer: 207398-95-6
EINECS: 213-181-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR