Ethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methacrylsäureethylester, Methylpropensäureethylester, 2-Methylpropensäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

234893-100ML 234893-1L 234893-500ML
SIAL234893-100MLEA 28.6 EUR
SIAL234893-100ML SIAL234893-1L SIAL234893-500ML
Ethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.9158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
MDL: MFCD00009161
CAS-Nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR