1,4-Butandioldimethacrylat 95 inhibited, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA

Stabilisierung: 200-300 ppm 4-Methoxyphenol-MEHQ
MQ100

234958-500G 234958-100G
SIAL234958-500GEA 157 EUR
SIAL234958-500G SIAL234958-100G
1,4-Butandioldimethacrylat 95 inhibited, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandioldimethacrylat
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 226.27 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (4 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 1.023 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008594
CAS-Nummer: 2082-81-7
EINECS: 218-218-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR