Natriumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

235083-100G
SIAL235083-100GEA 132 EUR
SIAL235083-100G
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Molecular Weight: 183.38 g/mol
Dichte: 1.065 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 3096
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR