2-Chlorphenylphosphorodichloridat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235237-25G
SIAL235237-25GEA
83.7
EUR
SIAL235237-25G
2-Chlorphenylphosphorodichloridat, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenylphosphorodichloridat
Formel:
C₆H₄Cl₃O₂P Molecular Weight: 245,43 g/mol |
MDL:
MFCD00009704 CAS-Nummer: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 UN: 3265 ADR: 8,II |