3,6-Dithia-1,8-octandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,8-Dihydroxy-3,6-Dithiaoctane, 2,2-(Ethane-1,2-diylbis(sulphanediyl))diethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235334-25G
SIAL235334-25GEA
66.8
EUR
SIAL235334-25G
3,6-Dithia-1,8-octandiol, Sigma-Aldrich®
3,6-Dithia-1,8-octandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂S₂ Molecular Weight: 182,31 g/mol |
MDL:
MFCD00002911 CAS-Nummer: 5244-34-8 EINECS: 226-045-8 |