Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Volasil 244, Siliconöl DC 244, Dow Corning 244® fluid

MQ200

235695-100G 235695-25G
SIAL235695-100GEA 157 EUR
SIAL235695-100G SIAL235695-25G
Octamethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296.62 g/mol
Siedepunkt: 175
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06843

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR