3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 3,4-Dichlorbenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

235806-100G
SIAL235806-100GEA 36.3 EUR
SIAL235806-100G
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,2 °C
Dichte: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000555
CAS-Nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR