2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-5-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235814-25G
SIAL235814-25GEA 47 EUR
SIAL235814-25G
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Molecular Weight: 260 g/mol
Schmelzpunkt: 59,5 °C
MDL: MFCD00007073
CAS-Nummer: 400-70-4