3-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

235822-10G
SIAL235822-10GEA 28.1 EUR
SIAL235822-10G
3-Fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Molecular Weight: 121,11 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001797
CAS-Nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR