Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Brij 30, Laureth-4, Brij L4
MQ200
235989-100ML
235989-1L
235989-5ML
SIAL235989-100MLEA
37.1
EUR
SIAL235989-100ML
SIAL235989-1L
SIAL235989-5ML
Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Brij® L4
Formel:
(C₂₀H₄₂O₅)n |
MDL:
MFCD00043063 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |