Lithiumaluminiumhydrid 0.5 mol/l in Bis(2-methoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat, Aluminiumlithiumhydrid, LAH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236055-100ML
SIAL236055-100MLEA 79.2 EUR
SIAL236055-100ML
Lithiumaluminiumhydrid 0.5 mol/l in Bis(2-methoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molecular Weight: 37,95 g/mol
MDL: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR