Cobalt(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cobaltdifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236128-25G
SIAL236128-25GEA 116 EUR
SIAL236128-25G
Cobalt(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)fluorid
Formel: CoF₂
Molecular Weight: 96,93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 4,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02465

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR