Pentaerythrit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

236241-50G
SIAL236241-50GEA 148 EUR
SIAL236241-50G
Pentaerythrit, Sigma-Aldrich®
Pentaerythrit
Formel: C₅H₁₂O₄
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Dichte: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004692
CAS-Nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR