2-Nitroanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236284-100G
SIAL236284-100GEA 54.9 EUR
SIAL236284-100G
2-Nitroanisol, Sigma-Aldrich®
2-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007096
CAS-Nummer: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR