3-Chlor-p-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlor-4-methylanilin, 4-Amino-2-chlortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236322-50G
SIAL236322-50GEA 45.1 EUR
SIAL236322-50G
3-Chlor-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007773
CAS-Nummer: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
UN: 2239
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR