Methylanthranilat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Aminobenzoesäuremethylester, Methyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

236454-50G
SIAL236454-50GEA 84.2 EUR
SIAL236454-50G
Methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Methylanthranilat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007710
CAS-Nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR