Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥98% ACS

Lieferant: Merck

Synonyme: Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat

237086-100G
SIAL237086-100GEA 61 EUR
SIAL237086-100G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥98% ACS
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR