Barium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

237094-25G
SIAL237094-25GEA 338 EUR
SIAL237094-25G
Barium, Sigma-Aldrich®
Barium
Formel: Ba
Molecular Weight: 137,33 g/mol
Siedepunkt: 1640 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 725 °C
Dichte: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR