Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
237264-1G
SIAL237264-1GEA
82.6
EUR
SIAL237264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III)
Formel:
C₃₃H₅₇LaO₆ Molecular Weight: 688,71 g/mol |
MDL:
MFCD00010466 CAS-Nummer: 14319-13-2 |