2-Propylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

237337-5G
SIAL237337-5GEA 193 EUR
SIAL237337-5G
2-Propylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Propylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009803
CAS-Nummer: 1821-39-2
EINECS: 217-346-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR