Dimethyl-5-nitroisophthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Nitroisophthalsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237361-25G
SIAL237361-25GEA
51
EUR
SIAL237361-25G
Dimethyl-5-nitroisophthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Formel:
C₁₀H₉NO₆ Molecular Weight: 239,18 g/mol |
MDL:
MFCD00008429 CAS-Nummer: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |