(-)-DIOP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R,R)-DIOP, (4R,5R)-(-)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (((4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(methylene))bis(diphenylphosphine)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237655-1G
SIAL237655-1GEA
340
EUR
SIAL237655-1G
(-)-DIOP, Sigma-Aldrich®
(-)-DIOP
Formel:
C₃₁H₃₂O₂P₂ Molecular Weight: 498,532 g/mol |
MDL:
MFCD00014107 CAS-Nummer: 32305-98-9 EINECS: 250-984-2 |