(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(+)-Methyl-ethylcarbinol, (S)-(+)-2-Hydroxybutan, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl-methylcarbinol, (S)-(+)-sec-Butylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237698-10G
237698-1G
SIAL237698-10GEA
422
EUR
SIAL237698-10G
SIAL237698-1G
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Butanol
Formel:
C₄H₁₀O Molecular Weight: 74.12 g/mol Siedepunkt: 99 Schmelzpunkt: –114 °C Dichte: 0.808 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064281 CAS-Nummer: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...