(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
237744-1G
237744-5G
SIAL237744-1GEA
79.5
EUR
SIAL237744-1G
SIAL237744-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 82 Dichte: 1.0704 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063239 CAS-Nummer: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 12,05232 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...