4-Butoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

238082-10G
SIAL238082-10GEA 138 EUR
SIAL238082-10G
4-Butoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Butoxybenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0285 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003389
CAS-Nummer: 5736-88-9
EINECS: 227-247-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR