Ammoniumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
238732-25G
238732-100G
SIAL238732-25GEA
72.7
EUR
SIAL238732-25G
SIAL238732-100G
Ammoniumtrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumtrifluoracetat
Formel:
C₂H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 131.05 g/mol |
MDL:
MFCD00012615 CAS-Nummer: 3336-58-1 EINECS: 222-072-4 |