2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238902-100G
238902-1G
238902-25G
238902-5G
SIAL238902-100GEA
1410
EUR
SIAL238902-100G
SIAL238902-1G
SIAL238902-25G
SIAL238902-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel:
C₆H₁₅ClOSi |
MDL:
MFCD00009919 CAS-Nummer: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |