Calciumhydroxid ≥95,0% ACS

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk

239232-100G
SIAL239232-100GEA 44.3 EUR
SIAL239232-100G
Calciumhydroxid ≥95,0% ACS
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 95.0%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR