meta-Phosphorsäure ACS

Lieferant: Merck
Gefahr

239275-SPEC
SIAL239275-SPECEA 0 EUR
SIAL239275-SPEC
meta-Phosphorsäure ACS
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 33.5-36.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR