N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,5,8,12-Tetraazadodecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
239399-100ML
SIAL239399-100MLEA
34.5
EUR
SIAL239399-100ML
N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamin
Formel:
C₈H₂₂N₄ Molecular Weight: 174.29 g/mol |
MDL:
MFCD00008210 CAS-Nummer: 10563-26-5 EINECS: 234-147-9 |