1,6-Hexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexamethylenglycol, Hexamethylenglykol, 1,6-Dihydroxyhexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240117-50G
SIAL240117-50GEA 29.6 EUR
SIAL240117-50G
1,6-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002985
CAS-Nummer: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR