4-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Hydroxybenzoic Acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

240141-50G
SIAL240141-50GEA 34.5 EUR
SIAL240141-50G
4-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002547
CAS-Nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR