Phthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureimid, Phthalsäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240230-50G
SIAL240230-50GEA 12.4 EUR
SIAL240230-50G
Phthalimid, Sigma-Aldrich®
Phthalimid
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…238 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005881
CAS-Nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR