Propionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240311-50G
SIAL240311-50GEA 66.3 EUR
SIAL240311-50G
Propionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Propionsäureanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009303
CAS-Nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR