Valeriansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

240370-100ML 240370-5ML
SIAL240370-100MLEA 49.1 EUR
SIAL240370-100ML SIAL240370-5ML
Valeriansäure, Sigma-Aldrich®
Valeriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004413
CAS-Nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR