2,4-Xylidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Amino-m-xylol, 2,4-Dimethylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

240915-50G
SIAL240915-50GEA 82.8 EUR
SIAL240915-50G
2,4-Xylidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007738
CAS-Nummer: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR