1-Amino-2-methoxyethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methoxyethylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

241067-50ML
SIAL241067-50MLEA 121 EUR
SIAL241067-50ML
1-Amino-2-methoxyethan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methoxyethane
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008180
CAS-Nummer: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR