trans-Benzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241091-50G
SIAL241091-50GEA
62
EUR
SIAL241091-50G
trans-Benzylidenaceton, Sigma-Aldrich®
trans-Benzylidenaceton
Formel:
C₁₀H₁₀O Molecular Weight: 146,19 g/mol |
MDL:
MFCD00008779 CAS-Nummer: 1896-62-4 EINECS: 217-587-6 |