α,2-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-2-(chlormethyl)benzol, 2-Chlorbenzylchlorid, OCBC

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

241180-50G
SIAL241180-50GEA 38.4 EUR
SIAL241180-50G
α,2-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α,2-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,2902 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000893
CAS-Nummer: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR