Natriumacetat ≥99,0% ACS

Lieferant: Merck

241245-100G
SIAL241245-100GEA 69.9 EUR
SIAL241245-100G
Natriumacetat ≥99,0% ACS
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR