Triphenylphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

241288-50G
SIAL241288-50GEA 42.1 EUR
SIAL241288-50G
Triphenylphosphat, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003031
CAS-Nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR